Tisk…
1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300056-1G OR300056-5G
APOSOR300056-1GEA 2860 CZK
APOSOR300056-1G APOSOR300056-5G
1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-4-bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05155261
CAS číslo: 55270-27-4