Tisk…
1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300055-1G OR300055-250MG OR300055-5G
APOSOR300055-1GEA 9860 CZK
APOSOR300055-1G APOSOR300055-250MG APOSOR300055-5G
1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-7-bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374397
CAS číslo: 215453-53-5