6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR300053-1G
OR300053-5G
OR300053-10G
APOSOR300053-1GEA
992
CZK
APOSOR300053-1G
APOSOR300053-5G
APOSOR300053-10G
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrClN MW: 242.5000 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06738661 CAS číslo: 205055-63-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |