Tisk…
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300008-1G OR300008-250MG OR300008-5G
APOSOR300008-1GEA 6220 CZK
APOSOR300008-1G APOSOR300008-250MG APOSOR300008-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11040393
CAS číslo: 376584-62-2