Tisk…
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29981-1G OR29981-5G
APOSOR29981-1GEA 0 CZK
APOSOR29981-1G APOSOR29981-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00474490
CAS číslo: 33097-13-1