Tisk…
3-Hydroxy-5-methylisoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2998-25G OR2998-5G
APOSOR2998-25GEA 1780 CZK
APOSOR2998-25G APOSOR2998-5G
3-Hydroxy-5-methylisoxazole 97%
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Vzorec: C₄H₅NO₂
Bod tání: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00144468
CAS číslo: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6