Tisk…
2,4-Dihydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29968-25G OR29968-100G OR29968-500G
APOSOR29968-25GEA 622 CZK
APOSOR29968-25G APOSOR29968-100G APOSOR29968-500G
2,4-Dihydroxypyridine 98%
2,4-Dihydroxypyridine
Vzorec: C₅H₅NO₂
Bod tání: 272…276 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006273
CAS číslo: 626-03-9
EINECS: 210-924-8