4-Methylbenzamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Methylphenylamidine hydrochloride, 4-Methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-Methylbenzimidamide hydrochloride
OR29962-1G
OR29962-5G
APOSOR29962-1GEA
1870
CZK
APOSOR29962-1G
APOSOR29962-5G
4-Methylbenzamidine hydrochloride
4-Methylbenzamidine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₁ClN₂ MW: 170.64 Bod tání: 211…214 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040183 CAS číslo: 6326-27-8 |