Tisk…

Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2996-1G OR2996-5G
APOSOR2996-1GEA 2070 CZK
APOSOR2996-1G APOSOR2996-5G
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₇ClN₂S
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173786
CAS číslo: 54610-70-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR