Tisk…
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitro-4-methoxybenzonitrile
OR29956-1G OR29956-25G OR29956-5G
APOSOR29956-1GEA 662 CZK
APOSOR29956-1G APOSOR29956-25G APOSOR29956-5G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Bod tání: 148…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221439
CAS číslo: 33224-23-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III