Tisk…
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29949-100G OR29949-25G
APOSOR29949-100GEA 1240 CZK
APOSOR29949-100G APOSOR29949-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Bod varu: 135…136 °C/14mmHg
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006086
CAS číslo: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN: 3263
ADR: 8,II