Tisk…
6-Chloronicotinohydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloropyridine-5-carbohydrazide
OR29938-1G
APOSOR29938-1GEA 1990 CZK
APOSOR29938-1G
6-Chloronicotinohydrazide 98%
6-Chloronicotinohydrazide
Vzorec: C₆H₆ClN₃O
MW: 171,59 g/mol
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221429
CAS číslo: 168893-66-1