Tisk…
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha,2,6-Trichlorobenzaldoxime
OR29933-10G OR29933-1G OR29933-5G
APOSOR29933-10GEA 13230 CZK
APOSOR29933-10G APOSOR29933-1G APOSOR29933-5G
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₃NO
MW: 224.48 g/mol
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673177
CAS číslo: 6579-27-7
UN: 1759
ADR: 8 III