Tisk…
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2992-100G OR2992-25G
APOSOR2992-100GEA 2370 CZK
APOSOR2992-100G APOSOR2992-25G
3,4-Dimethoxybenzonitrile
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod tání: 65…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001802
CAS číslo: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III