Tisk…
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR2989-1G
APOSOR2989-1GEA 2280 CZK
APOSOR2989-1G
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₃BrN₂S
MW: 215,0704 g/mol
Bod tání: 80…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00614355
CAS číslo: 22034-13-5