Tisk…
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29882-1G OR29882-5G
APOSOR29882-1GEA 3150 CZK
APOSOR29882-1G APOSOR29882-5G
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
2-Chloroisonicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
Bod varu: 144 °C
Hustota: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204232
CAS číslo: 65287-34-5
UN: 3265
ADR: 8,III