Tisk…
3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2988-1G OR2988-5G
APOSOR2988-1GEA 5200 CZK
APOSOR2988-1G APOSOR2988-5G
3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
3-Chloro-5-methylpyridazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09743645
CAS číslo: 89283-31-8
UN: 1593
ADR: 6.1,III