Tisk…
2,5-Dichloronicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29879-1G OR29879-5G
APOSOR29879-1GEA 1660 CZK
APOSOR29879-1G APOSOR29879-5G
2,5-Dichloronicotinamide
2,5-Dichloronicotinamide
Vzorec: C₆H₄Cl₂N₂O
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204159
CAS číslo: 75291-86-0