Tisk…

5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid

OR29878-25G
APOSOR29878-25GEA 1820 CZK
APOSOR29878-25G
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,55 g/mol
Bod tání: 258…260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204158
CAS číslo: 38076-80-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR