Tisk…
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29877-1G OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA 2280 CZK
APOSOR29877-1G APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂N₃
Bod tání: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221400
CAS číslo: 175277-80-2
UN: 3259
ADR: 8,III