Tisk…
2-Chloroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR29861-100G OR29861-1G OR29861-5G
APOSOR29861-100GEA 3540 CZK
APOSOR29861-100G APOSOR29861-1G APOSOR29861-5G
2-Chloroisonicotinic acid
2-Chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191402
CAS číslo: 6313-54-8