Tisk…
2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2986-1G OR2986-5G
APOSOR2986-1GEA 622 CZK
APOSOR2986-1G APOSOR2986-5G
2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
2-Bromo-5-iodopyrazine
Vzorec: C₄H₂BrIN₂
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08061602
CAS číslo: 622392-04-5