5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2985-10G
OR2985-1G
OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA
11580
CZK
APOSOR2985-10G
APOSOR2985-1G
APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Vzorec:
C₁₀H₈BrNS Bod tání: 60 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04974049 CAS číslo: 28771-82-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...