Tisk…
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
OR2984-25G OR2984-100G OR2984-500G
APOSOR2984-25GEA 1580 CZK
APOSOR2984-25G APOSOR2984-100G APOSOR2984-500G
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová 97%
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová
Vzorec: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Bod tání: 169…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007104
CAS číslo: 609-99-4