Tisk…
2-Chloroisonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 622 CZK
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chloroisonicotinonitrile
2-Chloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Bod varu: 104…106 °C/15mmHg
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174318
CAS číslo: 33252-30-1