Tisk…
3-Chlorobenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chlorobenzoic hydrazide
OR29831-100G OR29831-25G OR29831-5G
APOSOR29831-100GEA 13030 CZK
APOSOR29831-100G APOSOR29831-25G APOSOR29831-5G
3-Chlorobenzhydrazide
3-Chlorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014757
CAS číslo: 1673-47-8
EINECS: 216-812-5