4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR29829-10G
OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA
1330
CZK
APOSOR29829-10G
APOSOR29829-50G
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₀ClNO Bod varu: 205 °C/12mmHg Bod tání: 99…103 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00043925 CAS číslo: 101-79-1 EINECS: 202-976-5 |