Tisk…
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29819-10G OR29819-1G OR29819-5G
APOSOR29819-10GEA 9860 CZK
APOSOR29819-10G APOSOR29819-1G APOSOR29819-5G
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉Cl₂NO₃
MW: 286,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115005
CAS číslo: 4402-83-9