Tisk…
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
OR29816-100G
APOSOR29816-100GEA 0 CZK
APOSOR29816-100G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 218,99 g/mol
Bod tání: 246…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023473
CAS číslo: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0