Tisk…
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methylthionicotinamide
OR29808-1G OR29808-250MG
APOSOR29808-1GEA 7510 CZK
APOSOR29808-1G APOSOR29808-250MG
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Vzorec: C₇H₈N₂S
MW: 152.22 g/mol
Bod tání: 193…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114709
CAS číslo: 175277-57-3