Tisk…
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester
OR29807-1G OR29807-500MG
APOSOR29807-1GEA 705 CZK
APOSOR29807-1G APOSOR29807-500MG
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044409
CAS číslo: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5