Tisk…
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 CZK
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₃ClN₂OS
MW: 186,62 g/mol
Bod tání: 141…142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00139155
CAS číslo: 23576-84-3