Tisk…
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
OR2978-100MG OR2978-1G
APOSOR2978-100MGEA 622 CZK
APOSOR2978-100MG APOSOR2978-1G
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08694876
CAS číslo: 65202-50-8