Tisk…
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29775-1G OR29775-250MG
APOSOR29775-1GEA 1450 CZK
APOSOR29775-1G APOSOR29775-250MG
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173806
CAS číslo: 67386-38-3