Ethyl-2-chloroisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-Chloropyridine-4-carboxylate
OR2977-100G
APOSOR2977-100GEA
3870
CZK
APOSOR2977-100G
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,6076 g/mol Bod varu: 130…132 °C/20mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114259 CAS číslo: 54453-93-9 |