Tisk…
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Acetyl-1H-pyrazole hydrochloride, 1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
OR29765-1G OR29765-250MG
APOSOR29765-1GEA 2570 CZK
APOSOR29765-1G APOSOR29765-250MG
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Vzorec: C₅H₇ClN₂O
MW: 146,58 g/mol
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204160
CAS číslo: 175277-40-4