Tisk…
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-3,5-dichloroaniline
OR29761-1G
APOSOR29761-1GEA 2400 CZK
APOSOR29761-1G
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Vzorec: C₈H₆Cl₃NO
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 33560-48-4