Tisk…
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
OR29760-1G OR29760-5G
APOSOR29760-1GEA 1450 CZK
APOSOR29760-1G APOSOR29760-5G
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Bod tání: 121…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018907
CAS číslo: 22303-36-2