Tisk…
2-Phenylpropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid
OR2976-100G OR2976-25G OR2976-5G
APOSOR2976-100GEA 2690 CZK
APOSOR2976-100G APOSOR2976-25G APOSOR2976-5G
2-Phenylpropionic acid 97%
2-Phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 260…266 °C
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002650
CAS číslo: 492-37-5
EINECS: 207-752-0