Tisk…
Ethyl-6-chloronicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29759-100G OR29759-25G
APOSOR29759-100GEA 1740 CZK
APOSOR29759-100G APOSOR29759-25G
Ethyl-6-chloronicotinate 97%
Ethyl-6-chloronicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Bod varu: 86…87 °C/1mmHg
Bod tání: 26…30 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082739
CAS číslo: 49608-01-7