Tisk…

5-Cyano-2-methylpyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline

OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 2240 CZK
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 216…217 °C
Bod tání: 83…87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038042
CAS číslo: 3222-48-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR