Tisk…
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR29752-1G OR29752-5G
APOSOR29752-1GEA 0 CZK
APOSOR29752-1G APOSOR29752-5G
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173901
CAS číslo: 19212-42-1