Tisk…
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2975-1G OR2975-250MG OR2975-5G
APOSOR2975-1GEA 1410 CZK
APOSOR2975-1G APOSOR2975-250MG APOSOR2975-5G
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800587
CAS číslo: 56434-28-7