Tisk…
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29743-1G OR29743-5G
APOSOR29743-1GEA 1870 CZK
APOSOR29743-1G APOSOR29743-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
Bod varu: 119…123 °C/5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085137
CAS číslo: 175277-33-5