Tisk…

6-Chloronicotinonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile

OR29741-100G OR29741-25G OR29741-5G
APOSOR29741-100GEA 3230 CZK
APOSOR29741-100G APOSOR29741-25G APOSOR29741-5G
6-Chloronicotinonitrile
6-Chloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Bod varu: 105…107 °C/1mmHg
Bod tání: 113…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084941
CAS číslo: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR