Tisk…
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2974-1G OR2974-5G
APOSOR2974-1GEA 2980 CZK
APOSOR2974-1G APOSOR2974-5G
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658328
CAS číslo: 59772-58-6