Tisk…
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 0 CZK
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 204 °C
Bod tání: < –20 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145246
CAS číslo: 27298-98-2
UN: 2735
ADR: 8,III