Tisk…
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29729-1G OR29729-1MG OR29729-250MG OR29729-500MG OR29729-5G
APOSOR29729-1GEA 7440 CZK
APOSOR29729-1G APOSOR29729-1MG APOSOR29729-250MG APOSOR29729-500MG APOSOR29729-5G
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173804
CAS číslo: 77358-26-0