Tisk…
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR29728-5G OR29728-25G
APOSOR29728-5GEA 2280 CZK
APOSOR29728-5G APOSOR29728-25G
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₉Cl₂NO₂
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173918
CAS číslo: 86129-63-7