Tisk…
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2,4-dioxo-4-(thiophen-2-yl)butanoate, Ethyl 2,4-dioxo-4-(thien-2-yl)butanoate
OR29711-1G OR29711-5G
APOSOR29711-1GEA 2070 CZK
APOSOR29711-1G APOSOR29711-5G
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄S
Bod tání: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126316
CAS číslo: 36983-36-5